Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Dura, Rabbit
Para la detección a nivel de femtogramo y el desarrollo de western blot menos de 1 hora después de la transferencia del gel.
Marca: Thermo Scientific™ 35071
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El sustrato SuperSignal West Dura del kit western blot rápido Thermo Scientific™ Pierce contiene reactivos optimizados y un protocolo que permite niveles de detección de femtogramo y acorta el desarrollo típico de western blot a menos de 1 hora después de la transferencia del gel.
El protocolo del kit de Western blot rápido es un método veloz y eficaz para desarrollar Western blots sin necesidad de adquirir costosos instrumentos y consumibles necesarios para otros sistemas de Western blot rápido. Estos kits completos de Western blot rápido Pierce necesitan un tiempo de intervención mínimo y producen resultados comparables a los Western blot clásicos con el sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Dura. Al igual que otros métodos de Western blot, el substrato SuperSignal West Dura incluido produce una señal quimioluminiscente que es detectable usando métodos fotográficos u otros métodos de imagen Los blots desarrollados pueden exponerse y descartarse repetidamente del anticuerpo primario y reprobarse.Características destacadas:
Rápido: niveles de femtogramos de detección en aproximadamente una hora
Práctico: sin necesidad de utilizar hardware caro o vacío; sin problemas de obstrucción
Sencillo: el protocolo optimizado hace que el análisis de Western Blot sea más fácil que nunca
Económico: sin consumibles ni equipo adicionales que se deban comprar
Estable: todos los componentes del kit son estables durante un año almacenados a 4 °C
Fácil: los kits fáciles de completar contienen todos los componentes necesarios para bloquear, sondear y desarrollar una inmunotransferencia con cualquier anticuerpo primario de ratón o conejo estándar
Compatibles con:
Papel de filtro y membranas Pierce; película CL-Xposure™ para Western blot; potenciador de señal para Western blot Pierce; tampón de lavado («stripping») para Western blot Restore Plus™
Especificaciones
Kit de Western blot rápido Pierce, sustrato SuperSignal West Dura, conejo | |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
Pierce™, SuperSignal™ | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Rabbit | |
10 inmunotransferencias (Western blot) (800 cm cuadrados de membrana) |
Kit western blot | |
Líquido | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
400 ml | |
Peroxidasa de rábano picante | |
Nivel de femtograma | |
Suficiente para: 10 miniblots a los que se aplica una sonda con anticuerpos primarios de conejo • Diluyente de anticuerpos western rápido, 200 ml • Tampón de lavado 10X western rápido, 100 ml • Reactivo de HRP optimizado de conejo western rápido, Dura, 10 ml • Solución de luminol/potenciador SuperSignal West Dura, 50 ml • Solución de peróxido estable SuperSignal West, 50 ml Almacene el kit a 4 °C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.