Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de sustrato de peróxido estable Pierce™ (10X)
Soluciones madre de peróxido optimizadas, fiables y prácticas para ensayos basados en HRP y dietanolamina para la detección de fosfatasa alcalina (alk-phos).
Marca: Thermo Scientific™ 34062
81.46 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 1.81440kg
Descripción
Los tampones de sustrato Thermo Scientific™ Pierce incluyen soluciones madre de peróxido optimizadas, fiables y prácticas para ensayos basados en HRP y dietanolamina para la detección de fosfatasa alcalina (alk-phos).
El tampón de sustrato de peróxido estable es una formulación ideal para investigadores que prefieren fabricar sus propios sustratos de peroxidasa de rábano (HRP). El sustrato se prepara fácilmente añadiendo el cromógeno elegido a una solución 1x del tampón de sustrato de peróxido estable, que suministra el peróxido necesario y la condición de tampón para obtener resultados óptimos y consistentes. Este tampón se suministra en un concentrado 10x, lo que permite una vida útil de hasta un año. El tampón de dietanolamina es una solución madre 5x (5,1 M, pH 9,8) que proporciona condiciones óptimas para el desarrollo de reacciones de fosfatasa alcalina, como con PNPP (n.º de pieza 34045, 34047).Características destacadas:
- Soluciones madre concentradas listas para usar
- Minimiza la variabilidad entre ensayos
Tampón de sustrato de peróxido estable (10x) (n.º de pieza 34062)
- Larga vida útil: 12 meses después de su recepción
- El volumen total de 1000 ml se puede hacer a partir de un frasco de 100 ml de concentrado
- Agregue cromógeno al tampón de sustrato de peróxido estable para la detección de peroxidasa de rábano
Tampón de sustrato de dietanolamina (5x) (n.º de pieza 34064)
- Para su uso con sustratos de fosfatasa alcalina solubles como el PNPP
- PH optimizado y uniforme
- Estable incluso a una concentración de 1x
Especificaciones
Tampón de peróxido estable Pierce, 10x | |
Mediciones | |
Pierce™ | |
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Sustrato ELISA | |
ELISA, Inmunohistoquímica (IHC), Western Blot | |
Fosfatasa alcalina, peroxidasa de rábano picante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.