Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Silver Stain Kit
Stain proteins in 1D and 2D gels with this rapid, ultra-sensitive and versatile silver stain system that yields consistent and reliable results.
Marca: Thermo Scientific™ 24612
200.88 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit is a rapid, ultra-sensitive and versatile silver stain system for protein detection in polyacrylamide gels, yielding consistent and reliable results with many 1D and 2D gel types for both first-time and experienced users.
El kit de tinción con plata Pierce está compuesto de una tinción con plata metálica (Ag) para proteínas que produce un fondo de gel uniforme y transparente y proporciona resultados de tinción consistentes y de gran sensibilidad en cada uso. En los minigeles estándar, las proteínas son detectables en cantidades superiores a 0,25 ng por banda o mancha. El protocolo se ha mejorado en aras de la flexibilidad y ahora se permite la fijación y la tinción del gel en poco tiempo o a lo largo de la noche sin que ello afecte el rendimiento de la tinción (sensibilidad o claridad). La introducción de un breve paso de sensibilización (un minuto), tras la fijación del gel, produce resultados exentos de los típicos fondos oscuros o emborronados que presentan otros tintes con plata comerciales o artesanales. Esta característica es útil cuando se realiza un análisis densitométrico de geles tintados con plata.Características destacadas:
Tinción con plata sensible: detecta proteínas a 0,25 ng, es decir, tiene una sensibilidad comparable o superior a las tinciones con plata metálica monocromáticas de otros proveedores.
Fondo transparente: el método produce geles de proteínas con tinción intensa con muy poco color de fondo, sombras o anomalías.
Sólido rendimiento: los reactivos y el protocolo se han formulado para producir excelentes resultados de tinción con independencia de las diferencias entre las técnicas de los usuarios.
Protocolo rápido y flexible: se requiere unas 1,5 horas para completar el procedimiento predefinido, pero algunos pasos se pueden realizar por la noche o acortar con efectos mínimos.
Compatible con gel: el rendimiento de tinción es muy alto con una serie de minigeles prefundidos del mercado y con sistemas de tampón de SDS-PAGE.
Compatible con flujos de trabajo: formulación química suave que garantiza la compatibilidad con la espectrometría de masas, la secuenciación y otros procedimientos posteriores que dependen de decolorantes y de la recuperación de proteínas.
Características adicionales:
- El paso de fijación del gel se puede completar en 30 minutos o por la noche
- La tinción del gel se puede realizar en entre 5 minutos y 20 horas, según la sensibilidad que se desee
Incluye:
Sensibilidador, tinción, soluciones de revelado y potenciadoras (1,03 l en total)
Especificaciones
Suficiente para: 20 mini geles (SDS-PAGE) • Sensibilizador de tinción con plata, 2 ml • Tinción con plata, 500 ml • Potenciador de tinción con plata, 25 ml • Revelador de tinción con plata, 500 ml Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Colorimétrico | |
Kit de tinción | |
1 L |
Detección en gel | |
Plata | |
Pierce™ | |
proteína |
Seguridad y manipulación
- pierce silver stain kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, silvernitrate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.