Learn More
Thermo Scientific™ Dimetilsulfóxido (DMF) Pierce™, calidad para secuenciación
Realice aplicaciones de cromatografía líquida(HPLC) y espectrometría de masas (LC-MS) con este disolvente de DMF puro al 99,5 % (MW 73,09, CAS 68-12-2) con baja absortividad UV.
Marca: Thermo Scientific™ 20673
66.32 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 68-12-2 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 2265 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
La dimetilformamida (DMF) Thermo Scientific Pierce es un preparado de grado de secuenciación con propiedades de alta pureza y absortividad uniforme para su uso en métodos de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
Esta dimetilformamida de grado de secuenciación se purifica mediante un método patentado y especial, y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, lo que proporciona la detección más sensible en las longitudes de onda y prolonga la vida útil del equipo. La DMF se envasa en frascos de vidrio ámbar con disolvente y se sella con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.
Características destacadas:
- Altamente purificado y probado para garantizar un rendimiento fiable en aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), espectrometría de masas y secuenciación
- Envasado en frascos de vidrio ámbar con disolvente y sellado con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE
Detalles del producto:
- Propiedades generales de la DMF
- Nombres alternativos: n,n-dimetilformamida, n-formildimetilamina
- Fórmula molecular: C3H7ON
- Peso molecular: 73,09
- Densidad: 0,945 g/ml
- Número de CAS: 68-12-2
La DMF Pierce de grado de secuenciación está especialmente purificada y probada según las especificaciones más exigentes para garantizar la integridad de los datos, maximizar la sensibilidad de los ensayos y prolongar la vida útil de los equipos.
Especificaciones
Dimetilformamida (DMF) | |
Líquido | |
Pierce™ |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Disolvente (puro) | |
HPLC, espectrometría de masas |
Seguridad y manipulación
- Dimethylformamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethylformamide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.