Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de extracción y lisis RIPA
Lise las células de mamífero cultivadas con esta formulación de alta calidad, lista para su uso y completamente pública de un popular reactivo de lisis celular.
107.00€ - 255.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
---|---|
Formato | Mediciones |
Tipo de producto | Tampón de extracción |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10017003
|
Thermo Scientific™
89900 |
100 ml |
107.00€
100 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10230544
|
Thermo Scientific™
89901 |
250 ml |
255.00€
250 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El tampón RIPA Thermo Scientific™ es una formulación de alta calidad, lista para su uso y completamente pública de un conocido reactivo de lisis celular para cultivos de células de mamífero.
Este tampón RIPA lisa y extrae proteínas de manera eficaz a partir de células de mamíferos sometidas a cultivo, incluidas células de placas y células en suspensión peletizadas. Este popular reactivo permite la extracción de proteínas presentes en la membrana, el citoplasma y el núcleo, y es compatible con muchas aplicaciones, incluidos los ensayos de marcación, el ensayo de proteínas BCA Thermo Scientific, los inmunoensayos y la purificación de proteínas. Inhibidores como cóctel inhibidor de proteasas (ref. 78430) y el cóctel inhibidor de fosfatasas (ref. 78420) Thermo Scientific también son compatibles con esta formulación tampón RIPA y se pueden agregar antes de su uso para evitar la proteólisis y mantener la fosforilación de las proteínas.Características destacadas:
Cómoda: solución lista para su uso
Flexible: compatible con muchas aplicaciones, incluidos los ensayos con indicador, los ensayos de proteínas, los inmunoensayos y la purificación de proteínas
Versátil: permite la extracción de proteínas presentes en el núcleo, la membrana y el citoplasma
Formulación pública: no contiene componentes exclusivos, por lo que ofrece a los usuarios un completo control y conocimiento de los posibles problemas de compatibilidad
Especificaciones
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. | |
Mediciones | |
Tampón de extracción |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.