Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L, Peroxidase Conjugated
Detecte anticuerpos humanos y de ratón que contengan cadenas ligeras kappa en inmunoensayos utilizando esta proteína recombinante L purificada, biotinilada o conjugada con peroxidasa.
Marca: Thermo Scientific™ 32420
237.31 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína L recombinante Thermo Scientific™ Pierce permiten sondear y detectar anticuerpos humanos y de ratón que contienen cadenas ligeras kappa en inmunotransferencia (Western blotting), ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína L es una proteína de unión a inmunoglobulinas que originariamente provenía de la bacteria Peptostreptococcus magnus, pero que ahora se produce de forma recombinante. La proteína L tiene la capacidad única de unirse a través de interacciones de la cadena K ligera sin interferir con el lugar de unión al antígeno de un anticuerpo. Esto otorga a la proteína L la capacidad de unir una variedad más amplia de clases y subclases de Ig que otras proteínas de unión de anticuerpos. La proteína L se une a todas las clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD). La proteína L también enlazará fragmentos variables de cadena individual (scFv) y fragmentos de Fab. La proteína L se une a kappa I, III y IV en humanos, y a kappa I en ratones.Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión a inmunoglobulina por proteína
- Enlaza a los miembros de todas las clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD) que contienen cadenas K ligeras
- Enlaza fragmentos variables de cadena individual (ScFv) y fragmentos Fab que contienen cadenas K ligeras
Especificaciones
Proteína L recombinante Pierce, conjugado de peroxidasa | |
0,5 mg | |
Polvo | |
Anticuerpos |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Pierce™ | |
Proteína L | |
Almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a - 20 °C. |