Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G
Detecte anticuerpos humanos y de ratón, especialmente isotipos IgG, en inmunoensayos con esta proteína G recombinante purificada, biotinilada o conjugada con peroxidasa.
508.00€ - 2580.00€
Especificaciones
Línea de productos Pierce™
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína G
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10712725
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
21193
5 mg
508.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15285683
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
77675
50 mg
1018.00€
50 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15295683
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
77676
500 mg
2580.00€
500 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G permiten sondear y detectar anticuerpos de ratón y seres humanos, especialmente isotipos de IgG, en Western Blotting, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína G es una proteína de la pared celular bacteriana aislada del grupo G Streptococci. La secuenciación del ADN de la proteína G nativa identifica dos dominios de unión de IgG y sitios para la unión de albúmina y superficie celular. Los dominios de unión de albúmina y superficie celular se han eliminado de la proteína G recombinante para reducir la unión no específica y, por tanto, se pueden utilizar para separar IgG de muestras brutas. La unión óptima se produce a pH 5, aunque la unión también es efectiva a un pH de 7,0 a 7,2.
Características destacadas:
  • Contiene dos dominios de unión Fc por proteína
  • Mejor que la proteína A para ratón (incl. IgG1), ser humano (incl. IgG3) y anticuerpos de rata, cabra y vaca
  • Peor que la proteína A para cobaya, cerdo, perro y gato
  • No se une a IgM, IgD o IgA humanas
Especificaciones
Especificaciones
Pierce™
Proteína G
Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Polvo
Anticuerpos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.