Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G, Peroxidase Conjugated
Detecte anticuerpos humanos y de ratón, especialmente isotipos IgG, en inmunoensayos con esta proteína G recombinante purificada, biotinilada o conjugada con peroxidasa.
Marca: Thermo Scientific™ 31499
210.90 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína G recombinante Pierce de Thermo Scientific™ permiten sondear y detectar anticuerpos humanos y de ratón, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína G es una proteína de pared bacteriana aislada del grupo G estreptococos. La secuenciación del ADN de la proteína G nativa identifica dos dominios de unión de IgG y sitios para la unión de albúmina y superficie celular. Los dominios de unión de albúmina y superficie celular se han eliminado de la proteína G recombinante para reducir la unión no específica y, por tanto, se pueden utilizar para separar IgG de muestras brutas. La unión óptima se realiza a un PH de 5, aunque la unión también es efectiva a pH 7,0 y 7,2.Características destacadas:
- Contiene dos dominios de unión Fc por proteína
- Mejor que la proteína A para ratón (incluida IgG1), humano (incluida IgG3) y anticuerpos de rata, cabra y vaca
- Peor que la proteína A para cobaya, cerdo, perro y gato
- No enlaza IgM, IgD o IgA humanas
Especificaciones
Proteína G recombinante Pierce, conjugado de peroxidasa | |
0,5 mg | |
Polvo | |
Anticuerpos |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Pierce™ | |
Proteína G | |
Tras su recepción, almacenar el producto liofilizado a - 20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.