Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A, Biotinylated
Detecte anticuerpos humanos y de conejo, especialmente isotipos IgG, para western blot, ELISA y otros inmunoensayos con esta proteína A recombinante purificada y biotinilada.
Marca: Thermo Scientific™ 29989
181.22 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A recombinante Pierce de Thermo Scientific™ permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína A es un componente de la pared celular producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que consta de una sola cadena polipéptida y contiene pocos o ningún carbohidrato. La molécula de proteína A contiene cuatro puntos de unión de alta afinidad capaces de interactuar con la región Fc a partir de IgG de varias especies, incluidos humanos y conejos. La unión óptima se realiza a un PH de 8,2, aunque la unión también es efectiva en condiciones neutras o fisiológicas (entre pH 7,0 y 7,6).Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión Fc por proteína
- Mejor que la proteína G para IgG policlonal de suero de conejo, cerdo, perro y gato
- Más pobre que la proteína G para IgG1 de ratón, IgG3 humana y anticuerpos de rata, cabra y vaca
Especificaciones
Proteína A Pierce, biotinilada | |
1 mg | |
Polvo | |
Anticuerpos |
Biotina | |
Pierce™ | |
Proteína A | |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.