Learn More
Thermo Scientific™ Proteína A-agarosa Pierce™
Purifique anticuerpos o realice inmunoprecipitaciones con esta proteína A nativa inmovilizada de capacidad estándar en resina de agarosa granulada.
540.00€ - 1692.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Agarosa |
---|---|
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo de columna | Resina de agarosa, afinidad |
Formato | Frasco |
Fase estacionaria | Proteína A |
Código de producto | Marca | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11836754
|
Thermo Scientific™
20333 |
5 mL | De 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina; de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina |
540.00€
5 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11846754
|
Thermo Scientific™
20334 |
25 mL | De 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina; de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina |
1692.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Lleve a cabo una amplia variedad de métodos de purificación por afinidad de anticuerpos con la proteína A agarosa Thermo Scientific™ Pierce, una resina de agarosa en gránulos de proteína A de capacidad estándar.
La proteína A agarosa Pierce consta de proteína A nativa purificada que se ha inmovilizado covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de alta calidad. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas que permiten su uso en distintos procedimientos de purificación por afinidad en columnas o en lotes. Existen distintos formatos de envase: Frascos de 5 ml y de 25 ml de pulpa de resina, columnas preempaquetadas de 1 ml y un kit de purificación de IgG completo.La proteína A es una proteína derivada de una bacteria que se une con alta afinidad y especificidad a la porción Fc de los anticuerpos, especialmente a los de la clase IgG. En comparación con la proteína G (la alternativa a la proteína A), la proteína A tiene la mayor capacidad de unión a las subclases de IgG de conejos, cerdos, perros y gatos. La proteína A tiene también una mayor capacidad de unión con la IgG humana, con la excepción de IgG3, con la que se une de forma débil. Además, la proteína A se une débilmente a la IgG1 de ratón y no se recomienda para la mayoría de aplicaciones con ese isotipo de anticuerpo.
Características destacadas:
Proteína A nativa: la proteína A inmovilizada es idónea para la purificación de la IgG policlonal a partir de suero humano, de conejo, de cerdo, de perro o de gato.
Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
Capacidad estándar: la proteína A agarosa Pierce tiene una carga normal de proteína A inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina (aproximadamente de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina).
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
- Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
- Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
- Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
- Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
- Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
- Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
- Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 5 ml y de 25 ml
- Columnas de centrifugación: Columnas de 1 ml
- Kit de purificación: kit completo que contiene cinco columnas de 1 ml
- A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína A agarosa Pierce a granel
Incluye:
El kit contiene una columna de proteína A (1 ml cada una), tampón de unión de IgG y proteína A, tampón de elución de IgG y columnas de desalado.
Especificaciones
Agarosa | |
Resina de agarosa, afinidad | |
Proteína A | |
De 12 a 19 mg de IgG de humano por ml de resina; de 6 a 8 mg de IgG de ratón por ml de resina |
Pierce™ | |
Frasco | |
Anticuerpos IgG | |
Una vez recibido, almacenar el producto de 4 °C a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.