Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free
Las pastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ A32966
Detalles adicionales : Peso : 0.03500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Descripción
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Son estables cuando se almacenan a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla mini o grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de solución, respectivamente, y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:- Las pastillas de formulación mejorada se disuelven rápidamente en soluciones transparentes
- Económicas – más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
- Práctico: formulaciones de amplio espectro, completamente públicas y listas para su uso
- Compatible: se utiliza directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
- Sin EDTA: formulado sin EDTA, un inhibidor de la metaloproteinasa (solo para formulaciones sin EDTA)
Especificaciones
1 vial de pastillas inhibidoras | |
purificación de proteínas, western blot | |
2 comprimidos |
De 2 °C a 8 °C | |
1 tableta es suficiente para 50 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.