Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free
Las pastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ A32964
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Descripción
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Son estables cuando se almacenan a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla mini o grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de solución, respectivamente, y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:Especificaciones
1 vial de pastillas inhibidoras | |
purificación de proteínas, western blot | |
2 pastillas |
De 2 a 8 °C | |
1 pastilla basta para 50 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.