Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free
Las pastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
Marca:  Thermo Scientific™ A32965
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15677308
  • 362.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Descripción
Descripción
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Estable con almacenamiento a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de solución y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:
  • Las pastillas de formulación mejorada se disuelven rápidamente en soluciones transparentes
  • Económicas – más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
  • Prácticas: formulaciones de amplio espectro, completamente públicas y listas para su uso
  • Compatibles: se utilizan directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
  • Sin EDTA: formuladas sin EDTA, un inhibidor de la metaloproteinasa (solo para formulaciones sin EDTA)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Inhibidor
    Temperatura ambiente
    Pierce™
    Inhibidor de proteasa
    1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C
    Maciza
    Solución de 10 ml
    20 pastillas
    Sugerencias de productos
    Sugerencias de productos
    Videos
    Seguridad y manipulación
    Seguridad y manipulación
    Nombre del producto
    • Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-Free
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
    Indicaciones de peligro
    • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
    • H318-Provoca lesiones oculares graves.
    Consejos de prudencia
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P330-Enjuagarse la boca.
    • P331-NO provocar el vómito.
    • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.