Learn More
Thermo Scientific™ OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Sustrato soluble en agua para la peroxidasa de rábano (HRP) que produce un producto amarillo anaranjado detectable a 492 nm por los lectores de placas ELISA.
Marca: Thermo Scientific™ 34005
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 1673 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
La OPD Thermo Scientific™ Pierce es un sustrato soluble en agua para la peroxidasa de rábano (HRP) que produce un producto amarillo anaranjado detectable a 492 nm por los lectores de placas ELISA.
La OPD (diclorhidrato de o-fenilendiamina) produce un producto amarillo anaranjado soluble en agua cuando se reacciona con la peroxidasa con una absorbencia máxima de 492 nm. La OPD se puede disolver fácilmente en un tampón de sustrato como el tampón de sustrato de peróxido estable Thermo Scientific (n.º de pieza 34062).Características destacadas:
- Producto soluble en agua cuando se reacciona con peroxidasa
- Absorbencia máxima de 492 nm
Especificaciones
Polvo de 4-nitrofenil fosfato (OPD) Pierce | |
Colorimétrico | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Sustrato ELISA | |
Sustrato químico | |
Tras su recepción, almacenar el producto a - 20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Seguridad y manipulación
- OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: o-phenylenediamine dihydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.