Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose, Dry
Columnas y resina de éster de N-hidroxisuccinimida para inmovilizar covalentemente proteínas, péptidos y otros ligandos que contienen aminas para la purificación por afinidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 26196
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10150175
  • 138.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice una inmovilización rápida y estable de proteínas, péptidos y otros ligandos con la agarosa activada por NHS Thermo Scientific™ Pierce, un soporte de agarosa en partículas de alta calidad.
La resina de afinidad activada está disponible en forma de mezcla o polvo seco que facilita y agiliza la inmovilización de proteínas en un soporte de agarosa granulada. El soporte de agarosa granulada contiene grupos funcionales de N-hidroxisuccinimida (NHS) que reaccionan con las aminas primarias para formar vinculaciones estables de amidas. Las reacciones de acoplamiento se realizan en un tampón libre de amina y con un pH de entre 7 y 9. Por lo general, la eficacia en el acoplamiento de proteínas es superior al 80%, al margen del peso molecular o pl del ligando. La capacidad de acoplamiento supera los 25 mg de proteína por ml de resina. Una vez inmovilizado el ligando, la resina preparada se puede utilizar en múltiples procedimientos de purificación por afinidad. La agarosa granulada entrecruzada tiene un potencial de flujo lineal rápido y resulta útil en aplicaciones de flujo por gravedad y de presión baja a media.
La resina de agarosa activada con NHS Pierce está disponible en forma de mezcla de acetona anhidra y como polvo seco. La exclusiva forma seca no precisa de almacenamiento, extracción ni eliminación del disolvente de acetona. Además, la resina seca es ideal para reacciones de acoplamiento con muestras diluidas, ya que concentra la muestra a medida que la resina se hincha, reduciendo el volumen del material inicial y dando lugar a una inmovilización de ligandos altamente eficaz.
Características destacadas:
  • Fáciles de usar: inmovilice en una simple reacción de un solo paso, minimizando el tiempo de intervención.
  • Rápido y eficiente: acoplamiento superior al 85 % para la mayoría de las proteínas en 30 minutos
  • Innovadora: la agarosa seca concentra la muestra, por lo que es ideal para inmovilizar proteínas diluidas
  • Segura: no se necesitan sustancias químicas peligrosas (por ejemplo, cianoborohídrido sódico y bromuro de cianógeno)
  • Versátil: la resina de afinidad se adapta a la columna y a las técnicas de cromatografía de afinidad por lotes, así como a aplicaciones de FPLC
  • Compatible: se puede usar con cualquier compuesto primario que contenga aminas
  • Reutilizable: la química resistente a las fugas significa que puede reutilizar la resina de afinidad
  • Alta capacidad de unión: unión de > 30 mg/ml (pulpa) o > 25 mg/ml (resina seca)
Especificaciones
Especificaciones
Acoplamiento de ≥ 25 mg por ml
Pierce™
Recombinante
Agarosa
Vial
Al recibirlo, almacene la resina seca a -20 °C. El producto se envía en un paquete de hielo.
1 g
Anticuerpo, proteína, péptido, ligando
Éster NHS
Afinidad, resina de agarosa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.