Learn More
Thermo Scientific™ Kit de reactivos de ensayo de proteínas Lowry modificado Pierce™
Sistema de reactivos a base de fenol Folin y cobre transparente a morado (A750nm) de dos componentes para medir la concentración total de proteínas frente al estándar de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 23240
191.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21989" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
El ensayo de proteínas Lowry modificado Thermo Scientific™ Pierce es un método clásico y bien caracterizado de cobre para medir la concentración de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
El kit de ensayo de proteínas Lowry modificado combina una formulación estabilizada de los reactivos Lowry originales y el reactivo de fenol esencial de Folin-Ciocalteu en un kit completo para determinar con precisión la concentración de proteínas en una variedad de tipos de muestras. Aunque los nuevos métodos de ensayo de proteínas proporcionan mayor velocidad y comodidad, el método Lowry sigue siendo una opción popular, precisa y útil para muchas aplicaciones.Características destacadas:
Método popular: ampliamente citado en la literatura de investigación de proteínas
Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (750 nm).
Estable: utiliza un reactivo modificado de sulfato-tartrato cúprico que es estable a temperatura ambiente
Amplia gama: presenta una buena linealidad en el intervalo entre 1 y 1500 μg/ml (probado con proteína BSA)
Práctico: protocolos de cubetas y microplacas suministrados con instrucciones
Incluye:
Reactivo de ensayo de proteínas Lowry modificado, reactivo de fenol de Folin-Ciocalteu (2N) y ampollas de patrón de albúmina (2 mg/ml)
Especificaciones
Suficiente para: 480 ensayos de tubos o 2400 ensayos de microplacas • Reactivo de ensayo de proteínas Lowry modificado, 480 ml • Reactivo de fenol Folin-Ciocalteu 2N, 50 ml • Ampollas estándar de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml Almacene a 4 °C. |
|
Colorimétrico | |
Ensayo de cuantificación de proteínas | |
480 ensayos en tubo o 2400 ensayos en microplaca | |
Espectrofotómetro, lector de microplacas |
Ensayo de Lowry | |
Pierce™ | |
Sin especificidad | |
Detección basada en soluciones, absorbancia | |
530 mL |
Seguridad y manipulación
- Pierce Modified Lowry Protein Assay Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate, Sulfuric acid copper (2+) salt (1:1), hydrate(1:5), lithium sulphate, phosphoric a
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.