Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus Agarose
Resina de proteína G agarosa granulada recombinante para diversos métodos de purificación de anticuerpos por afinidad.
473.00€ - 1672.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Agarosa |
---|---|
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo de columna | Resina de agarosa, afinidad |
Formato | Frasco |
Fase estacionaria | Proteína G |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10220014
|
Thermo Scientific™
22851 |
2 mL |
473.00€
2 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11871325
|
Thermo Scientific™
22852 |
10 mL |
1672.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La proteína G Plus agarosa Thermo Scientific™ Pierce es una resina de proteína G agarosa granulada de alta capacidad para su uso con diversos métodos de purificación de anticuerpos por afinidad.
La proteína G Plus agarosa Pierce es una proteína G recombinante inmovilizada covalentemente a alta densidad en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de gran calidad (CL-6B). La resina es efectiva para la purificación por afinidad de la IgG a partir de sueros y otros fluidos de muchas especies de mamíferos. La proteína G es especialmente adecuada para su empleo con anticuerpos de ratón (incluida la IgG1) además de para la mayoría de isotipos de IgG de muestras de humano, cabra y oveja.
Características destacadas:
- Proteína G: la proteína G inmovilizada es idónea para la purificación de IgG policlonal a partir de suero humano, de ratón, de vaca, de cabra y de oveja, incluyendo el isotipo humano IgG3 y el IgG1 de ratón
- Resina de agarosa: el soporte es agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
- Inerte y estable: el método de fabricación superior inmoviliza la proteína G mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y permite múltiples usos sin disminuir el rendimiento.
- Alta capacidad: la variedad «Plus» de la proteína G agarosa Pierce tiene una carga densa de proteína G inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión superior a 20 mg de IgG de humano por ml de resina.
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
- Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
- Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
- Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
- Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
- Velocidad lineal máxima: 30cm por hora
- Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Especificaciones
Agarosa | |
Resina de agarosa, afinidad | |
Proteína G | |
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Pierce™ | |
Frasco | |
Anticuerpos IgG |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.