Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus UltraLink™ Resin
Soporte de poliacrilamida granulada muy duradero con proteína A/G recombinante densamente inmovilizada para una purificación excepcional de IgG.
Marca:  Thermo Scientific™ 53135
408.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11869400
  • 612.00€ / 2 ml
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La resina de proteína A/G Thermo Scientific™ Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína A/G recombinante a alta densidad para su uso en métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína A/G Plus UltraLink se utiliza para la unión y purificación de alta capacidad de IgG en métodos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o cromatografía de media presión. La proteína A/G es una proteína de fusión recombinante que tiene los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G, lo que permite la purificación de anticuerpos a partir de muestras de suero de diferentes especies.
La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
  • Proteína A/G inmovilizada: combina el dominio de unión de IgG tanto de la proteína A y de la proteína G, lo que permite la purificación de numerosas subclases y especies de IgG.
  • Alta capacidad: la variedad «Plus» tiene una carga densa de proteína A/G inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de al menos 28 mg de IgG humanos por mililitro de resina
  • Resina UltraLink: el soporte de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
  • Estabilidad pH del soporte: Desde 1 hasta 13
  • Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
  • Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
  • Área de superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos
  • Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (> 60 % del volumen de gránulos)
  • Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
  • Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
  • Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Especificaciones
Especificaciones
Resina
Resina UltraLink™, Afinidad
Proteína A/G
Tras su recepción, almacenar la resina a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Pierce™, UltraLink™
Frasco
Anticuerpos IgG
2 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.