Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de digestión de proteínas Pierce™ HeLa
Utilice este patrón, un digerido de proteínas de mamíferos altamente validado, como muestra de control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas complejas.
164.00€ - 628.00€
Especificaciones
Tipo de reactivo | Estándar |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
Tipo de producto | Estándar de digestión de proteínas |
Línea de productos | Pierce™ |
Material de partida | péptidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15235733
|
Thermo Scientific™
88328 |
20 μg |
164.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15245733
|
Thermo Scientific™
88329 |
5 x 20 μg |
628.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice el patrón de digestión de proteínas HeLa Thermo Scientific™ Pierce™, un digerido de proteínas de mamífero altamente validado, como muestra de control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas complejas.
El patrón de digestión de proteínas de HeLa Thermo Scientific Pierce es un digerido de proteínas de mamíferos altamente validado que puede utilizarse como muestra de control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas complejas.
El patrón de digestión de proteínas deriva de la línea celular HeLa S3 de referencia, una línea de adenocarcinoma bien establecida. Las células Hela S3 expresan más de 15 000 proteínas con modificaciones postraslacionales relevantes, lo que convierte a esta línea celular en un patrón ideal para aplicaciones complejas de espectrometría de masas de proteomas. El lisado celular se ha digerido tanto con LysC como con tripsina para minimizar las escisiones trípticas omitidas y mejorar la cobertura de la secuencia de proteínas. Además, a diferencia de otros digeridos de proteínas disponibles en el mercado para MS, el patrón de digestión de proteínas Pierce HeLa cumple con las estrictas especificaciones de control de calidad, incluidas la calidad de los péptidos, la eficacia de la digestión y la uniformidad de digestión entre lotes.
Características destacadas:
- Muestra de control positivo: complejo de digestión de proteínas de muestras de proteomas de mamífero (> 15 000 proteínas) de la línea celular HeLa S3.
- Digestión tríptica completa: preparada con LysC y tripsina para garantizar menos del 10 % de escisiones trípticas omitidas.
- Calidad de péptidos validada: menos del 10 % de oxidación de metionina y menos del 10 % de carbamilación de lisina.
- Rigurosamente probado: digestión de proteínas uniforme y de alta calidad garantizada y documentada mediante certificados de análisis específicos de lotes.
- Estable: se proporciona en un formato liofilizado estable.
- Evaluación de LC cualitativa
- Estandarización de LC/MS
- Desarrollo del método de LC/MS
- Desarrollo de métodos para el reactivo TMT™
El patrón de digestión de proteínas de HeLa Pierce es una mezcla de péptidos trípticos liofilizados que se puede utilizar como patrón de control de calidad para la separación mediante cromatografía líquida (LC), el desarrollo de métodos de MS y la evaluación comparativa del rendimiento de la MS. El resumen está formulado específicamente para experimentos de LC/MS y no contiene sales ni detergentes. El uso rutinario del patrón de digestión antes del análisis de muestras complejas permite monitorizar y normalizar el rendimiento de la LC/MS entre muestras y a lo largo del tiempo.
Especificaciones
Estándar | |
Estándar de digestión de proteínas | |
péptidos | |
Espectrometría de masas |
Espectrómetro de masas | |
Pierce™ | |
péptidos | |
Maciza |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.