Learn More
Thermo Scientific™ Kit de sustrato de DAB Pierce™
Sustrato cromogénico de peroxidasa de rábano (HRP) para métodos de tinción de Western blot y tejidos.
Marca: Thermo Scientific™ 34002
130.15 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El DAB Thermo Scientific™ Pierce y el kit de sustrato DAB permiten la detección cromogénica de la actividad de peroxidasa de rábano (HRP) basada en la acción de 3,3'-diaminobenzidina (DAB) en los métodos de tinción de tejidos y de blotting.
DAB (tetrahidrocloruro de 3,3'-diaminobenzidina; MW = 214,1) reacciona con HRP en presencia de peróxido para producir un producto insoluble de color marrón en lugares donde los anticuerpos conjugados con peroxidasa están ligados a las muestras. El precipitado marrón es insoluble en alcohol y otros disolventes orgánicos, convirtiéndolo en un sustrato excelente para la tinción inmunohistoquímica que requiere el uso de contratinciones y medios de preparación tradicionales. El kit de sustrato DAB Pierce incluye una solución 10x de DAB y tampón de sustrato de peróxido estable. También está disponible el DAB cristalino (polvo).Características destacadas:
Sustrato HRP: para la detección de actividad de la peroxidasa de rábano en medios sólidos, incluidas membranas de nitrocelulosa y PVDF, así como muestras de tejido fijado
Cromogénico: no se necesita equipo especial para la visualización; la reacción DAB produce bandas o puntos marrones en los lugares de reacción con anticuerpos HRP conjugados o sondas
Opciones de envase: elija en polvo para la formulación personalizada con tampón y peróxido o un kit completo de soluciones preformuladas para un uso inmediato
Especificaciones
Kit de sustrato de diaminobenzidina (DAB) Pierce | |
Colorimétrico | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
275 mL | |
Peroxidasa de rábano picante | |
25 usos a 10 ml cada uno |
Kit de sustrato | |
Mediciones | |
Pierce™ | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Peroxidasa de rábano picante | |
Suficiente para: 25 usos de 10 ml cada uno • (10x) DAB, 25 ml • Tampón de peróxido estable, 250 ml Almacenar a 4 °C. |
Seguridad y manipulación
- Pierce DAB Substrate Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P353-Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.