Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-GST Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Detecte las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST) con estas microplacas de poliestireno recubiertas de anticuerpos monoclonales de ratón anti-GST prebloqueadas y listas para su uso.
Marca: Thermo Scientific™ 15144
Detalles adicionales : CAS : 1141-06-6 Peso : 0.10000kg
Descripción
Las placas recubiertas de anti-GST Thermo Scientific™ Pierce son microplacas de poliestireno recubiertas con anticuerpo monoclonal de ratón anti-GST y prebloqueadas para su uso inmediato.
Información adicional y pedidos en línea
A diferencia de las placas recubiertas con glutatión, estas placas anti-GST se unen eficazmente tanto a las formas nativas como a las desnaturalizadas de GST. En la mayoría de los casos, la purificación previa de los lisados celulares no es necesaria antes de la detección y el análisis de la expresión de proteínas recombinantes marcadas con GST mediante ELISA al utilizar las placas.Características destacadas:
Basadas en anticuerpos: las placas están recubiertas con anticuerpos monoclonales anti-GST de ratón
Sensibles: detectan proteínas de fusión de GST de hasta 7,5 ng/pocillo
Flexibilidad: enlazan formas nativas o desnaturalizadas de GST; una alternativa a las placas recubiertas con glutatión
Listas para su uso: prebloqueadas con tampón de bloqueo SuperBlock
Compatibilidad: los reactivos para lisis celular Thermo Scientific y muchos otros tampones populares de lisis no interfieren con la unión de la proteína de fusión de GST
Rendimiento superior: relación señal-ruido mejorada con respecto a las placas de la competencia
Especificaciones
Capacidad estándar, afinidad | |
Colorimétrico | |
Pierce™ | |
Placa de detección, inmunoensayo, ELISA | |
96 | |
Tampón SuperBlock™ |
Almacene las placas a 4 °C. Una vez abiertas, almacene las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante a 4 °C. Se suministran a temperatura ambiente. | |
5 placa | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Anticuerpo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.