Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de reactivos de etiqueta isobárica TMTsixplex™
Los kits y reactivos de etiquetado de masas isobáricas Thermo Scientific™ TMT reactivos a aminas permiten el etiquetado cuantitativo de proteínas extraídas de células y tejidos para su identificación y análisis mediante espectrometría de masas.
586.00€ - 5830.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
---|---|
Línea de productos | TMTsixplex™ |
Etiqueta o tinte | Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) |
Material de partida | Lisado celular |
Tipo de producto final | proteína |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10577105
|
Thermo Scientific™
90061 |
1 x 0,8 mg (por etiqueta) |
586.00€
1 test |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12353740
|
Thermo Scientific™
90062 |
2 x 0,8 mg (por etiqueta) |
1164.00€
2 tests |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10322094
|
Thermo Scientific™
90066 |
5 x 0,8 mg (por etiqueta) |
2475.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11814035
|
Thermo Scientific™
90068 |
2 x 5 mg (por etiqueta) |
5830.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El conjunto de reactivos de etiqueta isobárica Thermo Scientific™ TMT reactivos a aminas permiten el etiquetado cuantitativo de proteínas extraídas de células y tejidos para su identificación y análisis mediante espectrometría de masas.
- Las etiquetas químicas isobáricas son una potente herramienta que permite la identificación y cuantificación simultáneas de proteínas en diversas muestras mediante espectrometría de masas en tándem.
- Se trata de pequeñas moléculas químicas de estructura idéntica que realizan una unión covalente a los aminoterminales libres de residuos lisina de péptidos y proteínas, con lo que etiquetan varios péptidos de una muestra determinada.
- Durante el análisis de MS/MS, cada etiqueta isobárica produce una firma de ion marcador única que hace posible la cuantificación.
- En un análisis de MS típico, los péptidos etiquetados se distinguen entre sí.
- La cuantificación de proteínas se logra comparando las intensidades de los seis iones marcadores en los espectros de MS/MS.
- Almacenar a –20°C
Características destacadas:
- Permite la identificación y cuantificación de proteínas a partir de múltiples muestras de células, tejidos o fluidos biológicos.
- La química consistente permite una transición eficaz desde el desarrollo de los métodos hasta la cuantificación múltiple, lo que permite investigar la detección de biomarcadores.
- Etiquetado eficaz de membranas y proteínas modificadas después de la traslación.
- El sistema ampliable permite multiplexar simultáneamente hasta seis muestras diferentes en un solo experimento.
- Fragmentación optimizada y cuantificación totalmente compatible con Proteome Discoverer 1.0 para todas las plataformas Thermo Scientific LC MS/MS, como los sistemas LTQ XL y LTQ Orbitrap XL
- Cada etiqueta TMT se basa en la misma estructura química, lo que elimina la necesidad de modificar las condiciones de etiquetado o las condiciones de separación de HPLC entre experimentos
Las etiquetas se componen de sets de TMT0, el set de 2-Plex TMT2 y el set de 6-Plex TMT6.
- La etiqueta TMT0 permite realizar pruebas y optimizar la preparación, el etiquetado, el fraccionamiento y la fragmentación mediante MS de las muestras para identificar péptidos y detectar indicadores sin necesidad de utilizar los compuestos etiquetados isotópicos más costosos.
- El set de reactivos TMT2 permite la creación de perfiles de proteínas de 2-Plex para estudios pequeños.
- El set de reactivos TMT6 permite la creación de perfiles de proteínas de 6-Plex en distintas condiciones, como ciclos de tiempo, respuestas a dosis, réplicas o comparaciones de varias muestras.
Recomendada para:
- Perfil de expresión de proteínas de estados normal frente a estado con enfermedad o de control frente a tratado
- Análisis cuantitativo de proteínas para las que no hay anticuerpos disponibles
- Identificación y cuantificación de membranas y proteínas modificadas después de la traslación
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
proteína | |
Etiquetado de proteínas |
TMTsixplex™ | |
Lisado celular | |
Espectrometría de masas |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.