Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Optimice la preparación de muestras de suero agotando las proteínas de albúmina no deseada y suero IgG para métodos de determinación de perfiles de proteínas mediante kits de reducción de calidad.
Marca: Thermo Scientific™ 85160
374.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21857" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
Las concentraciones de albúmina e IgG pueden formar más del 70 % de las proteínas séricas totales y, a menudo, enmascaran proteínas de menor cantidad durante experimentos de determinación de perfiles de proteínas. Optimice su preparación de muestras de suero eliminando la albúmina o la IgG de forma rápida y práctica. Mediante el uso de nuestros kits de agotamiento para eliminar el exceso de proteínas de suero de alta abundancia, las proteínas de interés menos abundantes se pueden detectar fácilmente mediante electroforesis 2D y otros métodos de determinación de perfiles de proteínas, como la espectrometría de masas.
Kit de eliminación de albúmina/IgG Pierce• Optimizado: el método de cubetas de microcentrífuga se amplía y optimiza para tratar muestras de suero humano de 10 µl para electroforesis 2D
• Eficaz: elimina casi todas las HSA e IgG, lo que permite detectar proteínas de baja abundancia en geles 2D
• Rápido: procesa muestras en menos de 40 minutes
• Ampliable: utilice diferentes cantidades de resina de afinidad para hacer coincidir el volumen y la concentración de la muestra
El kit de eliminación de albúmina/IgG Thermo Scientific Pierce utiliza una mezcla clásica de colorante azul Cibacron y resina de proteína A para la eliminación de albúmina e IgG. El colorante se une a la albúmina con una especificidad buena, y la proteína A se une a muchas especies y subclases de IgG. El kit de eliminación de albúmina/IgG Pierce es económico y se puede utilizar para tratar muestras de otras especies además de las humanas (por ejemplo, mono, cerdo, conejo). El kit también es ampliable y suficiente para procesar 25 muestras, cada una de las cuales contiene 600 µg de proteína sérica total (aproximadamente 10 µl de suero).
Kit de agotamiento de albúmina Pierce
• Completo: incluye un tampón optimizado y columnas de centrifugación para microcentrífugas para eliminar la albúmina de forma rápida y cómoda de muestras de 10 a 50 µl
• Adaptable: la pulpa fácil de dispensar mejora el rendimiento, facilita el procesamiento de varias muestras y se puede adaptar a columnas más grandes o más pequeñas o a 96 placas de filtro
• Compatible: la eliminación del exceso de albúmina facilita el análisis de MS o del gel de electroforesis de proteínas séricas de baja abundancia
El kit de resina de agotamiento de albúmina Thermo Scientific Pierce se suministra como una pulpa del 50 %. Para preparar las columnas de agotamiento, se dispensan 200 µl de pulpa en las columnas de centrifugación de microcentrífuga suministradas para obtener 100 µl de gránulos asentados para procesar de 10 a 50 µl de muestra de suero en una sola reacción. El kit se ha optimizado para unir albúmina humana, porcina y ovina a partir de muestras de suero. Con una modificación del protocolo, la albúmina de bovinos, terneros, caprinos y ratas se puede eliminar con este método. El kit no es eficaz para la eliminación de la albúmina de ratón. Las muestras procesadas están listas para ser utilizadas de inmediato en análisis de recuperación por electroforesis o aplicaciones de MS.
Especificaciones
Kit de eliminación de albúmina | |
Kit de eliminación de albúmina | |
Eliminación de albúmina de 24 muestras de suero humano, de 10 a 50 µl cada una | |
Plasma, Suero | |
Espectrometría de masas | |
Enriquecimiento de muestras, limpieza de muestras |
MS, espectrómetro de masas | |
Pierce™ | |
• Resina de eliminación de albúmina Pierce, 5 ml • Tampón de unión/lavado, 11 ml • Columnas de centrifugación Pierce, 24 columnas Almacenar a 4 °C. |
|
proteína | |
Kit | |
24 reacciones |
Seguridad y manipulación
- Pierce Albumin Serum Depletion Kits
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium chloride