Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sustrato de ABTS 1-Step™
Pastillas de sustrato de peroxidasa solubles en agua listas para su uso que producen un producto final verde medible para usar en métodos ELISA.
Marca: Thermo Scientific™ 37615
139.65 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Los sustratos ABTS Thermo Scientific™ Pierce son pastillas y una solución lista para usar de un sustrato de peroxidasa soluble en agua que produce un producto final verde medible para su uso en métodos ELISA.
El ABTS (2,2'-azinobis [3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico]-sal de diamonio) es un sustrato de HRP soluble en agua que produce un producto final verde tras la reacción con peroxidasa. El producto verde tiene dos picos de absorbencia principales, 410 nm y 650 nm. El ABTS es menos sensible que el OPD y el TMB en aplicaciones ELISA. Se oxida con menos facilidad, y su desarrollo de color es más lento (aproximadamente 20 minutos). Esto puede suponer una ventaja si se produce un fondo inaceptable tras el uso de los sustratos OPD o TMB debido a sensibilidades más altas.Características destacadas:
- Es una excelente elección cuando no se requieren las máximas sensibilidades
- Se oxida con menos facilidad y el desarrollo del color es más lento (aproximadamente 20 minutos) que el OPD y el TMB
Especificaciones
Solución ABTS 1-Step Pierce | |
Colorimétrico | |
Sustrato químico | |
Almacenar a 4 °C |
Sustrato ELISA | |
1-Step™ | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Seguridad y manipulación
- ABTS Substrate Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-iminodiethanol,sodium azide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.