Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 6xHis Protein Tag Stain Reagent Set
Detecte con preferencia proteínas de fusión recombinantes etiquetadas con histidina (etiquetadas con His) en geles de poliacrilamida con esta tinción fluorescente.
Marca: Thermo Scientific™ 24570
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1544 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
El kit de tinción de etiquetas de proteínas 6xHis Thermo Scientific™ Pierce es una tinción fluorescente para la detección preferente de proteínas de fusión recombinantes etiquetadas con histidina (etiquetadas con His) en geles de poliacrilamida de proteínas.
La exclusiva tinción fluorescente detecta de forma específica las proteínas de fusión etiquetadas con histidina que se han sometido a electroforesis en geles de poliacrilamida (por ejemplo, SDS-PAGE). Con esta tinción, la expresión de proteínas recombinantes etiquetadas con His se puede evaluar directamente en gel, eliminando la transferencia de membrana y los pasos de inmunotransferencia (Western Blotting) que se suelen utilizar para confirmar la pureza y el rendimiento de las proteínas etiquetadas. Aunque el límite inferior de detección depende de qué lámpara UV (300 nm) y equipo de detección (mejor la cámara CCD) se utilicen, el kit es práctico para la evaluación en proceso de la producción de proteínas etiquetadas con His y es compatible con la tinción posterior con colorante de Coomassie y otras tinciones de proteínas totales.Características destacadas:
Dos o tres veces más rápido que Western Blotting: obtenga resultados más rápido y ahorre horas de valioso tiempo de investigación
Detecta directamente en el gel: puede eliminar la necesidad de una transferencia de membrana y el paso Western Blot para la detección de al menos 0,2μg de proteínas etiquetadas con 6xHis
Fórmula de dos reactivos lista para su uso: sin mezclar, sin diluir y sin complicaciones, garantiza un protocolo de detección sencillo y sin errores
Detección fluorescente específica de proteínas etiquetadas con 6xHis: vea solo lo que quiera ver (cámara CCD recomendada para proteínas de baja abundancia, transiluminador UV para proteínas abundantes)
Compatible con tinción doble: siga la tinción de proteínas etiquetadas con His con el reactivo de tinción azul Thermo Scientific GelCode para la determinación del perfil de proteínas totales
Especificaciones
Almacenar componentes a temperatura ambiente. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Detección en gel | |
Mezcla patentada | |
Pierce™ |
Conjunto de reactivos de tinción con etiqueta de proteína 6xHis Pierce | |
Fluorescente | |
Su conjunto de tinción de proteínas con etiqueta | |
Proteínas (etiquetadas con His) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.