Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
Revista las superficies de vidrio y sílice para añadir aminas primarias, que se pueden utilizar para entrecruzar e inmovilizar proteínas y otras moléculas utilizando este reactivo de sililación.
Marca:  Thermo Scientific™ 80370
98.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 919-30-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Código de producto. 10300884
  • 147.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El APTS Thermo Scientific™ Pierce (3-aminopropiltrietoxisilano) es un reactivo de sililación para revestir superficies de vidrio y sílice y añadir aminas primarias, que se pueden utilizar para entrecruzar e inmovilizar proteínas y otras moléculas.
APTS (3-aminopropiltrietoxisilano) es un reactivo de tratamiento de superficies utilizado para acoplar químicamente varios ligandos a superficies de vidrio o sílice, como portaobjetos de vidrio. El 3-aminopropiltrietoxisilano se acopla primero al vidrio o sílice a través del silano. Los compuestos de interés se acoplan entonces a los nuevos grupos amino agregados directamente, o se aplican químicos adicionales usando la función amino antes del acoplamiento.
Características destacadas:
  • Los agentes de entrecruzamiento como BS3, EDC y Sulfo-SMCC se pueden usar para inmovilizar proteínas, péptidos, ADN modificado, etc., en la superficie tratada
  • Recubre ciertas superficies plásticas de forma no covalente para crear una película reactiva
  • Adhiere químicamente secciones de tejido a los portaobjetos de vidrio para inmunohistoquímica
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento para portaobjetos de micromatrices
3-Aminopropiltrietoxisilano
Silano
Vidrio (dióxido de silicona)
Pierce™
Corto
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-(Triethoxysilyl) propylamine
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.