Learn More
Fisherbrand™ Pies para andamiaje
Proporcionan una base estable para andamiaje de laboratorio. Los pies para andamiaje Fisherbrand™ están equipados con orificios para atornillar los pies a la mesa de trabajo, al suelo o a la pared.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10260kg
Código de producto. 11578112
  • 26.25€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Llave Allen proporcionada
  • Fijaciones de tornillo de cabeza hueca para varillas o tubos de 13 mm de diámetro
  • Fabricado en acero inoxidable o aluminio
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
Pie de soporte
Certificados
Ver productos accesorios