Learn More
Ftalimidoacetaldehído dietil acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalimidoacetaldehído dietil acetal se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
El ftalimidoacetaldehído dietil acetal se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal |
Punto de fusión | 71°C to 74°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 215793 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.3 |
Porcentaje de pureza | 99% |