Learn More
O-ftalaldialdehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
El ftaldialdehído se utiliza como reactivo fluorescente para comprobar el ensayo de aminas presentes en proteínas, péptidos por electroforesis capilar y cromatografía. También se utiliza para el ensayo de colesterol en el intervalo de picomoles, así como para la determinación fluorométrica de histamina, histidina y otros aminoácidos. El poli(ftalaldehído) se obtiene por la reacción de polimerización que se utiliza para hacer un fotorresistente. El ensayo de nitrógeno por o-ftaldialdehído (NOPA) es un método utilizado en el proceso de elaboración del vino para medir la finalización de la fermentación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El ftaldialdehído se utiliza como reactivo fluorescente para comprobar el ensayo de aminas presentes en proteínas, péptidos por electroforesis capilar y cromatografía. También se utiliza para el ensayo de colesterol en el intervalo de picomoles, así como para la determinación fluorométrica de histamina, histidina y otros aminoácidos. El poli(ftalaldehído) se obtiene por la reacción de polimerización que se utiliza para hacer un fotorresistente. El ensayo de nitrógeno por o-ftaldialdehído (NOPA) es un método utilizado en el proceso de elaboración del vino para medir la finalización de la fermentación.
Solubilidad
Soluble en ácido acético y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, aminas y bases fuertes.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | o-Phthaldialdehyde |
Punto de fusión | De 53 °C a 57 °C |
Temperatura de inflamación | 132°C (269°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Notas del porcentaje del ensayo | 98 % |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2923 |
Beilstein | 878317 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ftalaldehido
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO - Para uso exclusivo en investigación