Learn More
Estándar de fósforo para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
P | 1 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphorus Standard |
CAS | 7723-14-0 |
Fórmula molecular | P |
Número MDL | MFCD00133771 |
Clave InChI | OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [P] |
Nombre IUPAC | phosphorus |
Peso molecular (g/mol) | 30.97 |
PubChem CID | 5462309 |
ChEBI | CHEBI:30207 |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio