Learn More
Hidrato de ácido fosfomolíbdico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
141.80 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphomolybdic Acid hydrate |
Color | Amarillo |
Metales pesados (como Pb) | 50 ppm máx. |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | H3[P(Mo3O10)4]·xH2O |
Forma física | Crystals |
Número UN | 3085 |
Índice Merck | 14, 7342 |
Sinónimo | Molybdophosphoric Acid |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphomolybdic acid hydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.