Learn More
Ácido fosfomolibdico, solución al 20 % en peso en etanol, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 368625000
Detalles adicionales : CAS : 51429-74-4 Peso : 0.47000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónEspecificaciones
Phosphomolybdic acid | |
20 wt% solution in ethanol | |
64-17-5 | |
94% | |
500 mL | |
Solución | |
MFCD00149913 | |
Molybdophosphoric acid | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O | |
1825.40 | |
19 to 21% |
Verde a amarillo | |
0.9400 g/mL | |
Frasco de plástico | |
5°C | |
H3Mo12O40P | |
H3[P(Mo3O10)4] | |
13, 7428 | |
FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N | |
ácido fosfórico dodecamolibdeno hexatriacontaoxidandiida | |
1825.25 |
Seguridad y manipulación
- Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use