Learn More
Fosfato, solución estándar de cromatografía de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4824868
92.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Phosphate, Ion chromatography standard solution
23672064
CHEBI:37585
sodio;fosfato de dihidrógeno
[Na+].OP(O)([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Phosphate, Ion chromatography standard solution
23672064
CHEBI:37585
sodio;fosfato de dihidrógeno
[Na+].OP(O)([O-])=O
Phosphate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phosphate
Concentración PO4-3 1000μg/mL
Cantidad 100 mL
Solubilidad Miscible with water
Forma física Líquido