Learn More
Corning™ Solución salina tamponada con fosfato, 1X
Se utiliza sola o en combinación con otros agentes para el lavado de tejidos y células.
Marca: Corning™ 21-040-CV
Detalles adicionales : Peso : 3.38400kg
Descripción
- Proporciona a las células agua e iones inorgánicos
- Mantiene el pH fisiológico y la presión osmótica
Especificaciones
500 mL | |
1 X | |
6/paq. | |
7,4 |
De 2° a 30 °C | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
Solución salina tamponada con fosfato |