Learn More
Fenol/cloroformo/alcohol isoamilo (25:24:1), estabilizado, saturado con 100 mM Tris-EDTA a pH 8.0, para biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
La mezcla de alcohol fenol-cloroformo-isoamilo en la proporción de 25:24:1 (v/v/v), n.° de CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, es una solución utilizada en la purificación de ácidos nucleicos.
89.50€ - 969.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10308293
|
Thermo Scientific Acros
327111000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
89.50€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10535691
|
Thermo Scientific Acros
327115000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
290.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10649273
|
Thermo Scientific Acros
327110025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
969.00€
2.50 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descrizione
Fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1), estabilizado, saturado con 100 mm de Tris-EDTA para pH 8.0, C6H6O, número de CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, 500 ml, amarillo a naranja, 1,2800 g/ml, sin detección, 94,11, Biología molecular, Peligro
Descripción general
- Esta solución contiene una mezcla de cloroformo puro, alcohol isoamilo y fenol saturados con Tris-EDTA, con un pH estabilizado de 8,0
Aplicaciones
- La solución de mezcla de alcohol fenol-cloroformo-isoamilo (25:24:1) se utiliza en la extracción de ácidos nucleicos, ADN y ARN
- Cuando se extraen ácidos nucleicos con la solución de mezcla de alcohol fenolcloroformo-isoamilo, se consigue una separación de componentes clara.Las proteínas presentes en la muestra se desnaturalizan y eliminan (se recogen en la fase orgánica o en la fase intermedia), mientras que los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa.El cloroformo desnaturaliza las proteínas y facilita la separación de las fases acuosas y orgánicas, y el alcohol isoamilo reduce la formación de espuma durante la extracción.
- También se utiliza para generar huellas de minisatélites de ADN
RUO - Para uso exclusivo en investigación