Learn More
Fisherbrand™ Papel para separación de fases
Se utiliza para la separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas
19.25€ - 93.35€
Especificaciones
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN 53137 |
Material | Silicona |
Para utilizar con (aplicación) | Separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas, utilizable como embudo de decantación desechable |
Hidrofobicidad | Hidrófobo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11794033
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
59.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784033
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
42.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704043
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
93.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715485
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Hidrófobo, con papel impregnado de silicona
- La fase orgánica penetra el filtro mientras que los componentes sólidos de la fase acuosa se retienen
- Se utiliza como embudo de separación desechable
- La densidad de la fase orgánicano tiene influencia en el proceso de separación
Especificaciones
85 g/m2 | |
Silicona | |
Hidrófobo | |
Papel de separación de fases |
DIN 53137 | |
Separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas, utilizable como embudo de decantación desechable | |
0,17 mm |