Learn More
Cole-Parmer™ Paquetes fríos y suaves de cambio de fase ThermoSafe™
Utilice estos paquetes fríos para productos que requieran una temperatura precisa y uniforme. Los paquetes fríos y suaves de cambio de fase Cole-Parmer™ ThermoSafe™ se fabrican con una película exterior laminada y metalizada para resistir perforaciones y proporcionar una barrera de calor radiante. Duran un quince por ciento más que los paquetes de gel estándar.
Marca:  Cole-Parmer™ 06347-81
Detalles adicionales : Peso : 7.38000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12358717
  • 83.35€ / paquete de 24
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Disponible en formulaciones de 30 y °10 °F (°1 y °23 °C) 
  • La fórmula de cambio de fase de alta tecnología vuelve al estado de gel cuando se descongela. 
  • No tóxico y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
340 g
17,1 x 10,2 x 2,5 cm