Learn More
Masterflex™ Tubos con extensión PharMed BPT
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos de extensión PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
Marca: Masterflex™ 95809-32
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
- Baja espalación de partículas
- Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
- Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
- Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
- Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
- Sistemas de recolección celular y procesado de medios
- Fabricación de vacunas
- Líneas de proceso de biorreactores
- Producción, filtración y fermentación
- Llenado aséptico
- Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
USP, FDA, certificación de resinas (farmacopea europea), NSF–51, sin DEHP, sin ftalato, RoHS | |
1,3 mm | |
30,48 m | |
-60 °C | |
32 |
Esterilizable en autoclave | |
PharMed BPT | |
Tubos de MHLL | |
1/pack | |
de 132 °C |