Learn More
Buerkle™ Muestreador de zona Novartos Multi Pharma de acero inoxidable V4A
Los muestreadores Novartos proporcionan muestreo de zonas farmacéuticas de acuerdo con las directrices de la FDA para el muestreo de dosis unitarias. Con los muestreadores farmacéuticos Novartos, se pueden tomar varias muestras de dosis individuales (muestras de dosis unitarias) de uno o más puntos de muestreo en un solo muestreo.
Marca: Buerkle™ 5358-1000
2497.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.02000kg
Descripción
Novartos proporciona muestreo de zonas farmacéuticas de acuerdo con las directrices de la FDA para el muestreo de dosis unitarias. Con los muestreadores farmacéuticos Novartos, se pueden tomar varias muestras de dosis individuales (muestras de dosis unitarias) de uno o más puntos de muestreo en un solo muestreo.
Con el muestreo doble Novartos Multi, se puede tomar una muestra doble de varios puntos de varias zonas de muestras predefinidas. En función de la longitud, se equipan cuatro, siete o nueve cámaras de muestras con dos insertos de muestras para el muestreo doble.
Con el muestreo triple Novartos Multi, se puede tomar una muestra triple de varios puntos de varias zonas de muestras predefinidas. En función de la longitud, se equipan cuatro, siete o nueve cámaras de muestras con tres insertos de muestras para el muestreo triple.
Solicite los insertos de muestras por separado.
- Los insertos para muestras encajan con precisión y se pueden sustituir fácilmente
- Los insertos están disponibles en volúmenes de hasta 2 ml
- Las profundidades de inserción pueden leerse fácilmente en la escala de profundidad grabada con láser
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) y AISI 316Ti (1.4571)
- Sin ranuras y pulido a mano
- Fácil limpieza
Especificaciones
Acero inoxidable (V4A) | |
14 | |
1 in | |
1000 mm |
7 | |
Muestreo doble | |
25 mm |