Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
PHAGO'SPRAY DASR 70 es un desinfectante hidroalcohólico para la desinfección de manos, superficies, equipos y mobiliario limpio. Sin rastro ni residuo en las superficies.
Marca: Christeyns™ C65050
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 8.80000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Amplio espectro antimicrobiano a partir de los 30 s
- Contacto con alimentos, sin aclarado
- Sin rayas ni residuos al secarse
- Ecocertificado
Especificaciones
Alcohol-based Surface Disinfectant | |
Clear Liquid | |
Unscented | |
2 Cans |
No | |
Neutral | |
Non-sterile | |
5 L |
Seguridad y manipulación
- phago'spray DM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,