Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
PHAGO'SPRAY DASR 70 es un desinfectante hidroalcohólico para la desinfección de manos, superficies, equipos y mobiliario limpio. Sin rastro ni residuo en las superficies.
Marca: Christeyns™ 65049
Detalles adicionales : Peso : 4.05000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Amplio espectro antimicrobiano a partir de los 30 s
- Contacto con alimentos, sin aclarado
- Sin rayas ni residuos al secarse
- Ecocertificado
Especificaciones
Alcohol-based Surface Disinfectant | |
Clear Liquid | |
Fresh Scent | |
6 Bottles |
No | |
Neutral | |
Non-sterile | |
750 mL |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol