Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
PHAGO'SPORE es un Biocida (TP02, TP04). PHAGO'SPORE es un producto detergente desinfectante para todas las superficies, incluidas las superficies de dispositivos médicos no invasivos.
51.00€ - 102.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sporicide/Disinfectant |
---|---|
Color-coded | No |
Formulario | Clear Liquid |
pH | 2.1 to 2.3 |
Scent | Fresh Scent |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17860255
|
Christeyns™
C65003 |
750 mL |
51.00€
4.50 litro |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17870265
|
Christeyns™
C65007 |
5 L |
102.00€
10 litros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Listo para usar
- Bactericida, fungicida, virucida y esporicida (activo en 10 minutos sobre C. difficile y en 5 minutos sobre Norovirus)
- Respetar el medio ambiente
- Principio activo: ácido peracético
- Producto contacto con alimentos (según decreto del 8 de septiembre de 1999)
Especificaciones
Sporicide/Disinfectant | |
Clear Liquid | |
Fresh Scent |
No | |
2.1 to 2.3 | |
Non-sterile |