Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas pH-Fix en tubos PT
Proporcionan pruebas de valores de pH rápidas y sencillas en el punto de interés. Las tiras reactivas Macherey Nagel™ pH-Fix en tubos PT no necesitan calibración, configuración ni mantenimiento.
Marca: Macherey-Nagel™ 92111
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Proporcionan pruebas de valores de pH rápidas y sencillas en el punto de interés. Las tiras reactivas Macherey Nagel™ pH-Fix en tubos PT no necesitan calibración, configuración ni mantenimiento.
- El largo mango de plástico protege de sustancias tóxicas, peligrosas o agresivas
- Dispone de hasta 4 almohadillas indicadoras diferentes que cubren todo el intervalo de pH
- No destiñen gracias a colorantes de indicador adheridos al color
- El tubo se maneja de un modo sencillo con una sola mano, evita que se atasque y es prácticamente irrompible
Especificaciones
Desde 0 hasta 14 | |
Paquete de 100 | |
Tira de prueba de pH |