Learn More
Fisherbrand™ Tiras reactivas pH-Fix 1,7-3,8
Proporciona excelentes mediciones de forma segura en el intervalo de pH designado. Las tiras reactivas Fisherbrand™ pH-Fix 1,7-3,8 son lo bastante largas para evitar el contacto entre los dedos y la muestra de análisis.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Código de producto. 10017950
  • 15.05€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponible en una caja plana para que quepan en tu bolsillo
  • La escala de colores en la caja de tiras reactivas permite la comparación exacta con el color que aparece en la almohadilla de la tira reactiva
  • El mango de plástico hidrófobo protege al usuario de las muestras y permite realizar pruebas de pH en recipientes estrechos y profundos
  • El indicador está unido de manera covalente en las almohadillas y no entra en la muestra, esto es, puede dejarse en la muestra por tiempo indefinido sin riesgo de contaminación