Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector DIN
Este electrodo de pH es ideal para medir pequeños volúmenes de pH.
109.18€ - 130.38€
Especificaciones
Tipos de conector | DIN |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (métrico) | 80 °C máx. |
Tipo | Electrodo de pH |
Longitud (métrico) | 115 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro del cuerpo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del cuerpo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11799808
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
109.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11709818
|
Fisherbrand™
|
6 mm |
130.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Electrodo de pH con cable y conector DIN o BNC• Electrolito KCl 4 M+AgCl.
Especificaciones
DIN | |
80 °C máx. | |
Electrodo de pH | |
115 mm |