Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH de estuche rígido
Para medir el potencial de los iones de hidrógeno. El cuerpo de los electrodos de pH de estuche rígido Fisherbrand™ está fabricado con Teflon™.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Excelente para emulsiones, soluciones y tampones TRIS
- Electrolito KCI 3M + AgCl
- Punta estándar
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
Especificaciones
BNC | |
Cable y cabezal moldeado | |
Funda | |
De 0 °C a 80 °C | |
12 mm |
Electrodo de pH | |
Ag/AgCl | |
Desde 0 hasta 14 | |
120 mm |