Learn More
Fisherbrand™ pH Electrode
This unique maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar, is ideal for industrial applications.
20.70€ - 321.18€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11759748
|
Fisherbrand™
1932527-010B |
102 mm |
20.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11785628
|
Fisherbrand™
3917871-010B |
115 mm |
321.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755618
|
Fisherbrand™
BP635-DSP-B120 |
120 mm |
156.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765618
|
Fisherbrand™
HABP635-DSP-225 |
225 mm |
206.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11739738
|
Fisherbrand™
P721P3000309AB |
152 mm |
221.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar
- Autoclavable 121 ° C
- Length 12 or 22.5 cm
- External thread PG 13,5 for in-line mounting
- Ideal for industrial applications