Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH Edge™
Marca: Hanna Instruments™ HI12300
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Conector de 3,5 mm | |
PEI | |
De -5 °C a +70 °C | |
7,5 mm |
Cerámica única, de 15 a 20 μl/h | |
De 0 a 13 | |
1 m |