Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetros de la serie PFXi-880
Con tecnología RCMSi (Calibración remota & Servicio de mantenimiento) para la calibración remota y el servicio a través de internet sin abandonar la mesa de trabajo
8815.00€ - 13630.00€
Especificaciones
Pantalla | Gráfica en color |
---|---|
Fuente de luz | Halógeno de tungsteno |
Tipo | Espectrofotómetro |
Tensión | 90/240 V |
Altura (imperial) | 6,69 in |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13595290
|
Lovibond™
1378805H |
Para soluciones de azúcar y jarabes | Unidad de calentamiento integrada, instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ | Espectrofotómetro |
13630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13575290
|
Lovibond™
1378806H |
Para la medición básica del color de muestras líquidas | Unidad de calentamiento integrada, instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ | Espectrofotómetro |
10405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13555290
|
Lovibond™
1378806 |
Para la medición básica del color de muestras líquidas | Instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ | Espectrofotómetro |
8815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13565290
|
Lovibond™
1378805 |
Para soluciones de azúcar y jarabes | Instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ | Espectrofotómetro |
12105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Medición automática y no subjetiva del color
- Fabricado con acero resistente, químicamente resistente
- Cámara de muestras extraíble de 6 pulgadas (153 mm)
- Puede manejar muestras calientes con elevados puntos de fusión
- La salida cumple las normas GLP, incluyendo la fecha, la hora, la muestra y el ID de usuario
- Disponible con unidad de calefacción integrada opcional para muestras como grasas o ceras, cuya temperatura debe mantenerse constantemente por encima del punto de fusión
- Con diferentes escalas de color
- Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
- Función de actualización remota
PFXi-880/CIE
- Para muestras transparentes
- Escalas de color: CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), diferencia de color Delta E™, datos espectrales, coordenadas de cromaticidad xyY, valores de trisestimulos XYZ, prueba de lavado de ácido (ASTM D848), densidad óptica (absorbancia)
- Para jarabes y soluciones de azúcar
- Escalas de color: CIE L™a™b, diferencia de color Delta E™, Índice de color ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), Color RYBN, datos espectrales, coordenadas de cromaticidad xyY, valores de trisestímulos XYZ, densidad óptica (absorbancia)
PFXi-880/CIE: Productos químicos, aceites y grasas comestibles, recubrimientos, aguas y aguas residuales, alimentos y bebidas, productos para el hogar, aceites y ceras de petróleo, plásticos, soluciones de azúcar, jarabes y miel, farmacéuticos y cosméticos, cervezas, maltas y caramelos, médicos y clínicos. PFXi-880/S: soluciones de azúcar, jarabes y miel.
Especificaciones
Gráfica en color | |
Espectrofotómetro | |
6,69 in | |
7,7 in | |
>30 s | |
Cromaticidad (x y): ±0,0002; ΔE: 0,2 | |
16 lb |
Halógeno de tungsteno | |
90/240 V | |
17 cm | |
19,6 cm | |
Entre 0,1 y 153 mm | |
De 420 nm a 710 nm | |
7,7 kg |