Learn More
Riedel-de Haën Petroleum Ether
Catalog Number 16686153
Click to view available options
Cantidad:
200 L
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
64742-49-0
MFCD00081849
Petroleum benzin
Petroleum ether
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
64742-49-0
MFCD00081849
Petroleum benzin
Petroleum ether
Petroleum Ether, Puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets analytical specification of DAB, 40°C to 60°C (bp min. 75%).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
pH Not applicable
Punto de fusión No data available
% mín. CAS ≥50.00%
Color Colorless
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0.65 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 40°C to 60°C (1.013 hPa)
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación -30°C
Envase Returnable Stainless Steel Drum
Forma física Liquid
Línea de productos Puriss.
Presión de vapor No data available
Número UN UN3295
Viscosidad No data available
Porcentaje de pureza ≥75.00%
Grado Pharmacopeia